Volatiles, EPA method 624, MegaMix® standard
Fournisseur: Restek
30497
REST30497EA 104 EUR InStock
REST30497
Volatiles, EPA method 624, MegaMix® standard
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This standard contains 26 components 1500 µg/ml each in P and T methanol.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité