Ketones mix, 524.2 rev. 4.1 (5 components)
Fournisseur: Restek
30602
REST30602EA 72.2 EUR InStock
REST30602
Ketones mix, 524.2 rev. 4.1 (5 components)
Étalons Étalons organiques
The ketones mix consists of five components they are acetone, 2-butanone (MEK), 1,1-dichloro-2-propanone, 2-hexanone and 4-methyl-2-pentanone (MIBK).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité