524.2 Surrogate standard (2 components)
Fournisseur: Restek
30607
REST30607EA 55.5 EUR InStock
REST30607
524.2 Surrogate standard (2 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
It separate mixes for surrogates and internal standard.
  • Fortification solution combines surrogates and internal standard
  • Calibration mixes and all other quality control mixes also available
The standard consists of 1-bromo-4-fluorobenzene (BFB) and 1,2-dichlorobenzene-d4.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité