Oxygenates (6 components)
Fournisseur: Restek
30626
REST30626EA 72.2 EUR InStock
REST30626
Oxygenates (6 components)
Étalons Étalons organiques
This Oxygenates compound includes six components: tert-amyl ethyl ether (TAEE) 2000 μg/ml, tert-Amyl methyl ether (TAME) 2000 μg/ml, tert-Butanol (TBA) 10000 μg/ml, Diisopropyl ether (DIPE) 2000 μg/ml, Ethyl-tert-butyl ether (ETBE) 2000 μg/ml and Methyl tert-butyl ether (MTBE) 2000 μg/ml.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité