Calibration mix, 8260 MegaMix (76 components)
Fournisseur: Restek
30633
REST30633EA 272 EUR InStock
REST30633
Calibration mix, 8260 MegaMix (76 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This calibration mix contains 76 compounds in one convenient ampoule for the analysis of VOCs in solid waste.
  • Quantitatively analysed to confirm concentration and identity of each compound
Analyze VOCs in solid waste by EPA Method 8260 using our popular MegaMix calibration mix. For an identical mix that does not contain pentachloroethane, see our revised mix (cat.# REST30152).
Certifications: CRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité