DHA paraffins standard
Fournisseur: Restek
30725
REST30725EA 884 EUR InStock
REST30725
DHA paraffins standard
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This standard is produced for refineries performing Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA) of crude oil feedstocks and fuels.
It helps with calibrating complex hydrocarbon analyses and provides the greatest number of gravimetrically determined values for quantitative calibration to help our customers optimize production and maximize profitability—while fulfilling requirements such as ASTM Methods D6729, D6730, and D6733.
It contain 11 components: N-Decane, 9,134%, N-Dodecane, 9,089%, N-Heptane, 9,066%, N-Hexane, 9,097%, N-Nonane, 9,086%, N-Octane, 9,054%, N-Pentadecane, 9,123%, N-Pentane, 9,094%, N-Tetradecane, 9,128%, N-Tridecane, 9,064%, N-Undecane, 9,064%.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité