DHA isoparaffins standard
Fournisseur: Restek
30726
REST30726EA 845 EUR InStock
REST30726
DHA isoparaffins standard
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This standard is produced for refineries performing Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA) of crude oil feedstocks and fuels.
It contain 33 components: 3,3-Diethylpentane (1,914%), 2,3-Dimethylbutane (2,352%), 2,3-Dimethylheptane (1,16%), 2,5-Dimethylheptane (3,86%), 3,3-Dimethylheptane (1,765%), 3,4-Dimethylheptane (0,839%), 3,5-Dimethylheptane (2,344%), 2,2-Dimethylhexane (0,786%), 2,4-Dimethylhexane (1,454%), 2,5-Dimethylhexane (5,854%), 2,2-Dimethyloctane (2,095%), 3,3-Dimethyloctane (0,804%), 2,2-Dimethylpentane (2,438%), 2,3-Dimethylpentane (4,668%), 2,4-Dimethylpentane (5,931%), 3,3-Dimethylpentane (2,305%), 3-Ethylhexane (0,307%).
It helps with calibrating complex hydrocarbon analyses and provides the greatest number of gravimetrically determined values for quantitative calibration.
Certifications: ASTM Methods D6729, D6730, and D6733 (Determination of Individual Components in Spark Ignition Engine Fuels)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité