DHA Naphthenes standard (26 components)
Fournisseur: Restek
30728
REST30728EA 857 EUR InStock
REST30728
DHA Naphthenes standard (26 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This naphthenes standard is produced for refineries performing detailed hydrocarbon analysis (DHA) of crude oil feedstocks and fuels.
It helps with calibrating complex hydrocarbon analyses and provides the greatest number of gravimetrically determined values for qualitative calibration.
Concentration: Neat, 0,15 ml in autosampler vial.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité