DHA aromatics standard (37 components)
Fournisseur: Restek
30729
REST30729EA 839 EUR InStock
REST30729
DHA aromatics standard (37 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This standard is produced for refineries performing Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA) of crude oil feedstocks and fuels.
This standard contain 37 components: Benzene (8,255%), N-Butylbenzene (2,077%), sec-Butylbenzene (3,09%), tert-Butylbenzene (2,058%), tert-1-Butyl-4-Ethylbenzene (2,076%), tert-1-Butyl-2-Methylbenzene (2,077%), tert-1-Butyl-3,4,5-Trimethylbenzene (3,355%), 1,2-Dimethyl-3-Ethylbenzene (2,152%), 1,2-Dimethyl-4-Ethylbenzene (0,915%), 1,3-Dimethyl-2-Ethylbenzene (0,799%), 1,3-Dimethyl-5-Ethylbenzene (0,407%), 1,4-Dimethyl-2-Ethylbenzene (2,076%), Ethylbenzene (8,248%), Hexylbenzene (5,155%), Isobutylbenzene (3,099%), Isopropylbenzene (2,085%), 2-Methylbutylbenzene (0,118%).
It helps with calibrating complex hydrocarbon analyses and provides the greatest number of gravimetrically determined values for quantitative calibration.
Certifications: Meets requirements such as ASTM Methods D6729, D6730, and D6733. Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité