DHA PONA standard (188 components)
Fournisseur: Restek
30731
REST30731EA 2230 EUR InStock
REST30731
DHA PONA standard (188 components)
Étalons Étalons organiques
This standard is a qualitative mixture of various gasoline and refinery materials prepared to provide nearly every component that may be encountered in feedstock and finished gasolines. Some oxygenates have been added to allow this blend to be used by refineries for detailed hydrocarbon analysis (DHA) method setup and to fulfill requirements.
Contains 188 components.
Certifications: Fulfill requirements such as ASTM Methods D6729, D6730, and D6733.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité