SV calibration mix #1 (5 components)
Fournisseur: Restek
31007
REST31007EA 55.5 EUR InStock
REST31007
SV calibration mix #1 (5 components)
Étalons Étalons organiques
SV calibration mix #1 contains benzyl alcohol, 4-chloroaniline, 2-nitroaniline, 3-nitroaniline, 4-nitroaniline.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité