TCLP Acid mix (6 components)
Fournisseur: Restek
31027
REST31027EA 56.6 EUR InStock
REST31027
TCLP Acid mix (6 components)
Étalons Étalons organiques
TCLP acid mix contains 2-methylphenol (o-cresol), 3-methylphenol (m-cresol), 4-methylphenol (p-cresol), pentachlorophenol, 2,4,5-trichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité