606 Phthalate esters calibration mix (6 components)
Fournisseur: Restek
31031
REST31031EA 63.6 EUR InStock
REST31031
606 Phthalate esters calibration mix (6 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Calibration mix contains Bis(2-ethylhexyl)phthalate, benzyl butyl phthalate, di-n-butyl phthalate, diethylphthalate, dimethylphthalate, di-n-octyl phthalate.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité