607 Nitrosamines calibration mix (3 components)
Fournisseur: Restek
31032
REST31032EA 67.7 EUR InStock
REST31032
607 Nitrosamines calibration mix (3 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
607 Nitrosamines calibration mix contains N-nitrosodimethylamine, N-nitroso-di-n-propylamine, N-nitrosodiphenylamine.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité