611 Haloethers calibration mix (5 components)
Fournisseur: Restek
31034
REST31034EA 82.8 EUR InStock
REST31034
611 Haloethers calibration mix (5 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Haloethers calibration mix contains bis(2-chloroethoxy)methane, bis(2-chloroethyl)ether, 4-bromophenyl phenyl ether, 4-chlorophenyl phenyl ether, 2,2'-oxybis(1-chloropropane).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité