612 Chlorinated hydrocarbons calibration mix (9 components)
Fournisseur: Restek
31035
REST31035EA 67.7 EUR InStock
REST31035
612 Chlorinated hydrocarbons calibration mix (9 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
612 Chlorinated hydrocarbons calibration mix contains 2-chloronaphthalene, 1,2-dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene, 1,4-dichlorobenzene, hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene, hexachlorocyclopentadiene, hexachloroethane, 1,2,4-trichlorobenzene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité