Retention time standards
Fournisseur: Restek
31200
REST31200EA 67.7 EUR InStock
REST31200
Retention time standards
Étalons Étalons organiques
Used during initial sample screening to determine retention time windows for each petroleum product.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité