L/C aniline mix A (3 components)
Fournisseur: Restek
31210
REST31210EA 69.7 EUR InStock
REST31210
L/C aniline mix A (3 components)
Étalons Étalons organiques
L/C aniline mix A contains 2-nitroaniline, 3-nitroaniline, 4-nitroaniline.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité