DRO mix (Tennessee/Mississippi) (16 components)
Fournisseur: Restek
31214
REST31214EA 74.7 EUR InStock
REST31214
DRO mix (Tennessee/Mississippi) (16 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
DRO mix contains (C10) n-decane, (C11) n-undecane, (C12) n-dodecane, (C13) n-tridecane, (C14) n-tetradecane, (C15) n-pentadecane, (C16) n-hexadecane, (C17) n-heptadecane, (C18) n-octadecane, (C19) n-nonadecane, (C20) n-eicosane, (C21) n-heneicosane, (C23) n-tricosane, (C24) n-tetracosane, (C25) n-pentacosane.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité