Weathered diesel fuel #2 kit
Fournisseur: Restek
31239
REST31239EA 213 EUR InStock
REST31239
Weathered diesel fuel #2 kit
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
The kit consists of different standards.
  • Contains 1 ml each of these mixtures,
  • Diesel fuel #2 standard
  • Diesel fuel #2 standard - 25% weathered
  • Diesel fuel #2 standard - 50% weathered
  • Diesel fuel #2 standard - 75% weathered
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité