Fuel oil degradation mix (4 components)
Fournisseur: Restek
31240
REST31240EA 67.7 EUR InStock
REST31240
Fuel oil degradation mix (4 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Subsurface degradation of fuel oil spills can be estimated by examining the ratios of C17/pristane and C18/phytane. To assist in identifying these four compounds from the complex fuel oil analysis, Restek offer a product that contains these compounds for retention time determination.
Fuel oil degradation mix contains (C17) heptadecane, (C18) octadecane, pristane (2,6,10,14-tetramethylpentadecane), phytane (2,6,10,14-tetramethylhexadecane).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité