Method 1664 oil and grease mix (2 components)
Fournisseur: Restek
31457
REST31457EA 63.6 EUR InStock
REST31457
Method 1664 oil and grease mix (2 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Contains two components, those are n-hexadecane and stearic acid.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité