MA EPH aromatic hydrocarbon standard (17 components)
Fournisseur: Restek
31458
REST31458EA 156 EUR InStock
REST31458
MA EPH aromatic hydrocarbon standard (17 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Contains: Acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, benz(a)anthracene, benzo(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(ghi)perylene, chrysene, dibenz(a,h)anthracene, fluoranthene, fluorene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, 2-methylnaphthalene, naphthalene, phenanthrene, pyrene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité