MA EPH aliphatic hydrocarbon standard (14 components)
Fournisseur: Restek
31459
REST31459EA 77.7 EUR InStock
REST31459
MA EPH aliphatic hydrocarbon standard (14 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Contains: n-nonane, C9, n-decane, C10, n-dodecane, C12, n-tetradecane, C14, n-hexadecane, C16, n-octadecane, C18, n-nonadecane, C19, n-eicosane, C20, n-docosane, C22, n-tetracosane, C24, n-hexacosane, C26, n-octacosane, C28, n-triacontane, C30, n-hexatriacontane, C36.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité