MA EPH matrix spike mix (10 components)
Fournisseur: Restek
31460
REST31460EA 63.6 EUR InStock
REST31460
MA EPH matrix spike mix (10 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Contains: n-nonane, C9, n-tetradecane, C14, n-nonadecane, C19, n-eicosane, C20, n-octacosane, C28, acenaphthene, anthracene, chrysene, naphthalene , pyrene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité