Used motor oil composite standard
Fournisseur: Restek
31465
REST31465EA 69.6 EUR InStock
REST31465
Used motor oil composite standard
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Prepared from an equal-volume blend from five gasoline-powered vehicles. After blending, a precisely weighed amount of the composite is added to a volumetric flask to produce the standard. Motor Oil standards may exhibit lot-to-lot variation.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité