Butyltin chloride calibration mixture (4 components)
Fournisseur: Restek
31472
REST31472EA 81 EUR InStock
REST31472
Butyltin chloride calibration mixture (4 components)
Étalons Étalons organiques
This butyltin chloride calibration mixture contain four components: n-Butyltin trichloride, Dibutyltin dichloride, Tetrabutyltin, Tributyltin chloride.
  • Complete data pack available for audit compliance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité