MA EPH surrogate spike mix (2 components)
Fournisseur: Restek
31479
REST31479EA 64.6 EUR InStock
REST31479
MA EPH surrogate spike mix (2 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This spike mix contains two components: 1-Chlorooctadecane and o-Terphenyl.
Shelf life 6 months.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité