MA Fractionation check mix (31 components)
Fournisseur: Restek
31481
REST31481EA 98.9 EUR InStock
REST31481
MA Fractionation check mix (31 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This MA fractionation check mix ideal for underground storage tank monitoring.
It contains 31 components:
PAHs: Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, Benz(a)anthracene, Benzo(a)pyrene, Benzo(b)fluoranthene, Benzo(k)fluoranthene, Benzo(ghi)perylene, Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Fluoranthene, Fluorene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, 2-Methylnaphthalene, Naphthalene, Phenanthrene and Pyrene.
Hydrocarbons: (C9) n-Nonane, (C10) n-Decane, (C12) n-Dodecane, (C14) n-Tetradecane, (C16) n-Hexadecane, (C18) n-Octadecane, (C19) n-Nonadecane, (C20) n-Eicosane, (C22) n-Docosane, (C24) n-Tetracosane, (C26) n-Hexacosane, (C28) n-Octacosane, (C30) n-Triacontane and (C36) n-Hexatriacontane
Shelf life 6 months.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité