TX TPH matrix spike mix (2 components)
Fournisseur: Restek
31484
REST31484EA 70.7 EUR InStock
REST31484
TX TPH matrix spike mix (2 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
The mix consists of diesel fuel #2 composite, unleaded gasoline composite.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité