NW TPH-HCID surrogate mix (2 components)
Fournisseur: Restek
31486
REST31486EA 69.6 EUR InStock
REST31486
NW TPH-HCID surrogate mix (2 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
The mix consists of (C25) n-pentacosane, 1-bromo-4-fluorobenzene (BFB).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité