WA EPH aliphatic hydrocarbon mix (6 components)
Fournisseur: Restek
31489
REST31489EA 70.7 EUR InStock
REST31489
WA EPH aliphatic hydrocarbon mix (6 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
The mix consists of, (C8) n-octane, (C10) n-decane, (C12) n-dodecane, (C16) n-hexadecane, (C21) n-heneicosane, (C34) n-tetratriacontane.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité