WA EPH fractionation check mix (22 components)
Fournisseur: Restek
31491
REST31491EA 94.9 EUR InStock
REST31491
WA EPH fractionation check mix (22 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
The mix consists of, (C8) n-octane, (C10) n-decane, (C12) n-dodecane, (C16) n-hexadecane, (C21) n-heneicosane, (C34) n-tetratriacontane, acenaphthene, acenaphthylene, anthracene, benz(a)anthracene, benzo(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(ghi)perylene, chrysene, dibenz(a,h)anthracene, fluoranthene, fluorene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, naphthalene, phenanthrene, pyrene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité