CLP 04.1 B/N matrix spike mix (4 components)
Fournisseur: Restek
31492
REST31492EA 66.5 EUR InStock
REST31492
CLP 04.1 B/N matrix spike mix (4 components)
Étalons Étalons organiques
The mix consists of acenaphthene, 2,4-dinitrotoluene, N-nitroso-di-n-propylamine, pyrene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité