1,2-Diphenylhydrazine
Fournisseur: Restek
31497
REST31497EA 50.9 EUR InStock
REST31497
1,2-Diphenylhydrazine
Étalons Étalons organiques
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Informations de commande: Note that 1,2-diphenylhydrazine is an unstable compound that will oxidize to azobenzene, thereby decreasing the concentration of 1,2-diphenylhydrazine over time. For accurate calibration results, it is recommended that the concentrations of 1,2-diphenylhydrazine and azobenzene be combined. Please contact Restek Technical Service if you have any questions about this issue.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité