8095 Matrix spike mix B (7 components)
Fournisseur: Restek
31610
REST31610EA 50.9 EUR InStock
REST31610
8095 Matrix spike mix B (7 components)
Étalons Étalons organiques
The mix consists of, 3,5-dinitroaniline, nitrobenzene, nitroglycerin, 2-nitrotoluene, 3-nitrotoluene, 4-nitrotoluene, PETN.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité