GC-MS tuning mixture (4 components)
Fournisseur: Restek
31615
REST31615EA 64.6 EUR InStock
REST31615
GC-MS tuning mixture (4 components)
Étalons Étalons organiques
Contains four components, those are benzidine, 4,4'-DDT, decafluorotriphenylphosphine and pentachlorophenol.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité