Calibration check mix, 8270 B/N (7 components)
Fournisseur: Restek
31616
REST31616EA 61.6 EUR InStock
REST31616
Calibration check mix, 8270 B/N (7 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Contains: Acenaphthene, benzo(a)pyrene, 1,4-dichlorobenzene, di-n-octyl phthalate, diphenylamine, fluoranthene, hexachlorobutadiene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité