Calibration check mix, 8270 acid (6 components)
Fournisseur: Restek
31617
REST31617EA 61.6 EUR InStock
REST31617
Calibration check mix, 8270 acid (6 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Contains: 4-chloro-3-methylphenol, 2,4-dichlorophenol, 2-nitrophenol, pentachlorophenol, phenol, 2,4,6-trichlorophenol.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité