8270 calibration mix #2 (11 components)
Fournisseur: Restek
31619
REST31619EA 82.8 EUR InStock
REST31619
8270 calibration mix #2 (11 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Contains: Aniline (62-53-3); Benzidine (92-87-5); 4-Chloroaniline (106-47-8); 3,3'-Dichlorobenzidine (91-94-1); Diphenylamine (122-39-4)*; 2-Nitroaniline (88-74-4); 3-Nitroaniline (99-09-2); 4-Nitroaniline (100-01-6); N-Nitrosodimethylamine (62-75-9); N-Nitrosodi-n-propylamine (621-64-7); Pyridine (110-86-1)
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité