8270 calibration mix #4 (22 components)
Fournisseur: Restek
31621
REST31621EA 77.7 EUR InStock
REST31621
8270 calibration mix #4 (22 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Contains: Acetophenone, azobenzene, benzyl alcohol, bis(2-ethylhexyl)phthalate, benzyl butyl phthalate, dibenzofuran, diethylphthalate, dimethylphthalate, di-n-butyl phthalate, di-n-octyl phthalate, 2,4-dinitrotoluene, 2,6-dinitrotoluene, ethyl methanesulfonate, isophorone, isosafrole, methyl methanesulfonate, 1,4-naphthoquinone, nitrobenzene, 4-nitroquinoline-n-oxide, phenacetin, safrole, 1,3,5-trinitrobenzene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité