8270 calibration mix #6 (10 components)
Fournisseur: Restek
31623
REST31623EA 253 EUR InStock
REST31623
8270 calibration mix #6 (10 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Contains: Diallate (cis & trans), dimethoate, disulfoton, famphur, methyl parathion, parathion (ethyl parathion), phorate, propyzamide, O,O,O-triethyl phosphorothioate, zinophos (thionazine).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité