ASTM D6042-96 calibration mix (7 components)
Fournisseur: Restek
31628
REST31628EA 102 EUR InStock
REST31628
ASTM D6042-96 calibration mix (7 components)
Étalons Étalons organiques
This mixture contains the common antioxidants and slips listed in ASTM D6042-96, along with BHT.
The mix consists of BHT, erucamide slip, vitamin E, irgafos 168, irganox 3114, irganox 1010, irganox 1076.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité