Standard mixture stock solution (2 components)
Fournisseur: Restek
31630
REST31630EA 64.6 EUR InStock
REST31630
Standard mixture stock solution (2 components)
Étalons Étalons organiques
For GC analysis of total petroleum hydrocarbons (TPH) in water.
  • Calibration standard available as diesel #2/motor oil and diesel #2/mineral oil
The mix consists of diesel #2 (additive-free) and mineral oil (additive-free [ USP grade] bp 325 - 460 or C18 - C32 retention time range).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité