Quality control standard mixture (2 components)
Fournisseur: Restek
31631
REST31631EA 63.6 EUR InStock
REST31631
Quality control standard mixture (2 components)
Étalons Étalons organiques
For GC analysis of total petroleum hydrocarbons (TPH) in water.
  • Environmentally safer than previous methods
  • Calibration standard available as diesel #2/motor oil and diesel #2/mineral oil
  • Total hydrocarbon concentration is 1000 μg/ml
The mix consists of diesel #2 (additive-free), mineral oil (additive-free [ USP grade] bp 391 - 522 or C24 - C40 retention time range).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité