Quality control standard mixture, revised (2 components)
Fournisseur: Restek
31641
REST31641EA 61.6 EUR InStock
REST31641
Quality control standard mixture, revised (2 components)
Étalons Étalons organiques
Determination of hydrocarbon oil index - applicable to drinking, surface, waste, and treated water.
  • Updated reference materials for GC analysis of TPH in water
  • Total hydrocarbon concentration is 1000 μg/ml
The mix consists of diesel #2 (additive-free), motor oil (additive-free bp 325 - 460 or C18 - C32 retention time range).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité