Haloacetic acid methyl ester mix #1 (6 components)
Fournisseur: Restek
31645
REST31645EA 124 EUR InStock
REST31645
Haloacetic acid methyl ester mix #1 (6 components)
Étalons Étalons organiques
The mix consists of methyl bromochloroacetate, methyl dibromoacetate, methyl dichloroacetate, methyl monobromoacetate, methyl monochloroacetate, methyl trichloroacetate.
  • Prepared from purified neat reference materials for the highest quality
  • Lot-to-lot consistency ensures analytical reproducibility
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements. Meet Stage 1 requirements for US EPA Methods 552, 552.1 and 552.2 and meet requirements for Stage 2 DBPR.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité