Certified PAHs in diesel
Fournisseur: Restek
31673
REST31673EA 0 EUR InStock
REST31673
Certified PAHs in diesel
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
The mix consists of, acenaphthene, 2-methylnaphthalene, acenaphthylene, fluorene, naphthalene, 1-methylnaphthalene and phenanthrene.
  • Confirms diesel #2 TPH and priority PAHs in a single analysis
  • Complete data packs available
Certificate of analysis includes concentration of TPH and certified concentrations of individual PAHs.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité