Florisil cartridge quality control standard mixture, rev. 2 (2 components)
Fournisseur: Restek
31677
REST31677EA 94.9 EUR InStock
REST31677
Florisil cartridge quality control standard mixture, rev. 2 (2 components)
Étalons Étalons organiques
The mix consists of diesel fuel #2 composite and mineral oil.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité