Extraction solvent stock solution #1 (2 components)
Fournisseur: Restek
31679
REST31679EA 70.7 EUR InStock
REST31679
Extraction solvent stock solution #1 (2 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This extraction solvent stock solution contains: n-decane (C10), n-tetracontane (C40).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité